Entonnoirs, poudre, Nalgene®
64 mm, 17 mm, PP, 22 mm, Powder funnels, 68 ml, 67 mm hieght
En PPCO, translucide.
- Très bonne résistance chimique
- Nervures externes pour empêcher l'air de rester emprisonné
- Autoclavable
Pour le transfert de matières poudreuses. Une tige parallèle empêche les blocages.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
- Ø ext. entonnoir sup.:64 mm
- Désignation:Powder funnels, 68 ml, 67 mm hieght
- Matière:PP
- Seq:01
- Ø ext. tige:17 mm
- Longueur tige:22 mm
- Cat. No.:221-0090
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact