Eprouvettes coniques, Nalgene®
500 ml, ±4,8 ml
N° de catalogue 213-0260
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Eprouvettes coniques, Nalgene®
N° de catalogue 213-0260
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
En PMP transparent.
- Exceptionnelle résistance chimique
- Incassables, autoclavables
- Bonne lisibilité du volume de liquide, grâce à l'absence de ménisque
Particulièrement adaptées à des applications pharmaceutiques. Graduation en ml et oz. Avec pied octogonal pour une bonne stabilité et bec verseur.
Certifications: Conforme aux exigences de volume et de précision de la norme ASTM E1094.
Spécifications
- Capacité:500 ml
- Tolérance:±4,8 ml
- Cat. No.:213-0260
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact