Eprouvettes coniques, Nalgene®
125 ml, ±1,8 ml
NALG3673-0004
En PMP transparent.
- Exceptionnelle résistance chimique
- Incassables, autoclavables
- Bonne lisibilité du volume de liquide, grâce à l'absence de ménisque
Particulièrement adaptées à des applications pharmaceutiques. Graduation en ml et oz. Avec pied octogonal pour une bonne stabilité et bec verseur.
: Conforme aux exigences de volume et de précision de la norme ASTM E1094.
- Capacité:125 ml
- Tolérance:±1,8 ml
- Cat. No.:NALG3673-0004
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact