Burettes, Nalgene®
25 ml, 0,1 ml, 0,06 ± ml
Catalog # 612-2558
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
En acrylique translucide, avec pointe en PMP, robinet et bouchon en TFE.
- Résiste aux bases et acides minéraux dilués sauf HF et NH₄OH
- Non conçue pour une utilisation avec de l'alcool ou des solvants organiques
Résistante et idéale pour un usage général dans les écoles, en laboratoire industriel ou sur le terrain.
Certifications: ASTM E287
Documents
NALG3650-0050_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Capacité:25 ml
- Division:0,1 ml
- Tolérance:0,06 ± ml
- Cat. No.:612-2558
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationAvailabilityPrice