Flat flange lids, centre neck, DURAN®
Flat flange lids, centre neck, DURAN®
bride plate rodée DN 100, 138 mm, 1 col, NS 29/32 (centre)
N° de catalogue SCOT243984605
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Flat flange lids, centre neck, DURAN®
N° de catalogue SCOT243984605
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Flat flange lids, centre neck, DURAN®
Flat flange lids, centre neck, DURAN®
bride plate rodée DN 100, 138 mm, 1 col, NS 29/32 (centre)
Prix
207,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Spécifications
  • Ø ext.:
    138 mm
  • Type:
    1 col
  • Avec:
    bride plate rodée DN 100
  • Col:
    NS 29/32 (centre)