Closed dome tanks
Réservoir fermé en dôme, avec bouchon en PP à joint en silicone, ouverture du col : 150 mm, 75 l, 419×813 mm
  NALG2650-0020
   Low Manufacturing Impact
Closed dome tanks
  NALG2650-0020
   Low Manufacturing Impact
Closed dome tanks
Closed dome tanks
Réservoir fermé en dôme, avec bouchon en PP à joint en silicone, ouverture du col : 150 mm, 75 l, 419×813 mm
1 200,00 €
1 * 1 ST
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
  • Capacité:
    75 l
  • Désignation:
    Réservoir fermé en dôme, avec bouchon en PP à joint en silicone, ouverture du col : 150 mm
  • Ø ext.×h:
    419×813 mm
  • Cat. No.:
    NALG2650-0020
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
  •  
    Désignation
    Taille du bouchon
    Pour flacons
  • NALG2651-0200
    joint de silicone, pince « true union »
    152,3 mm
    75/115/ 210/380 l
    1 * 1 ST - 1 250,00 €