Jerricans, Nalgene®
20 l, 229×305×445 mm, 53B
216-8693
En PE-HD translucide, bouchon à visser en PP blanc.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique de −100 à +120 °C
- Construction stable et robuste avec graduations moulées en gallons et en litres, anti-fuites
Stabilité accrue, grande base et centre de gravité bas. Bec verseur long pour un dosage précis des liquides. Capuchon rattaché au jerrican. Le fond est conçu de manière à assurer une bonne prise lors de la vidange.
- Filetage:53B
- Capacité:20 l
- l×p×h:229×305×445 mm
- Cat. No.:216-8693
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact