Jerricans, Nalgene®
10 l, 191×229×368 mm, 53B
N° de catalogue 216-8692
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Jerricans, Nalgene®
N° de catalogue 216-8692
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
En PE-HD translucide, bouchon à visser en PP blanc.
- Bonne résistance chimique
- Résistance thermique de −100 à +120 °C
- Construction stable et robuste avec graduations moulées en gallons et en litres, anti-fuites
Stabilité accrue, grande base et centre de gravité bas. Bec verseur long pour un dosage précis des liquides. Capuchon rattaché au jerrican. Le fond est conçu de manière à assurer une bonne prise lors de la vidange.
Documents
NALG2240-0050_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Filetage:53B
- Capacité:10 l
- l×p×h:191×229×368 mm
- Cat. No.:216-8692
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact