Specimen loops
Specimen loops
Boucle de spécimen, 0,5 mm, 1 mm, 60 mm
Catalog # MART64-064-01
Supplier:   KLS Martin Group
Specimen loops
Catalog # MART64-064-01
Supplier:  KLS Martin Group
Specimen loops
Boucle de spécimen, 0,5 mm, 1 mm, 60 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    1 mm
  • Désignation:
    Boucle de spécimen, 0,5 mm
  • Longueur:
    60 mm