Specimen loops
Specimen loops
Boucle de spécimen, 0,5 mm, 3 mm, 40 mm
N° de catalogue 391-0135
Fournisseur:   KLS Martin Group
Specimen loops
N° de catalogue 391-0135
Fournisseur:  KLS Martin Group
Specimen loops
Boucle de spécimen, 0,5 mm, 3 mm, 40 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Ø:
    3 mm
  • Désignation:
    Boucle de spécimen, 0,5 mm
  • Longueur:
    40 mm