Béchers forme basse, Nalgene®
1000 ml,
213-7217
PTFE/PFA, transparent, sans bec.
- Très bonne résistance chimique
- Résistance à des températures de ‒270 à +250 °C
- Autoclavables
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.
- Capacité:1000 ml
- Seq:05
- Cat. No.:213-7217
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact