Béchers forme basse, Nalgene®
600 ml,
N° de catalogue 213-7216
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Béchers forme basse, Nalgene®
N° de catalogue 213-7216
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
PTFE/PFA, transparent, sans bec.
- Très bonne résistance chimique
- Résistance à des températures de ‒270 à +250 °C
- Autoclavables
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.
Documents
Spécifications
- Capacité:600 ml
- Seq:04
- Cat. No.:213-7216
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact