Béchers forme basse, Nalgene®
50 ml,
213-0212
PTFE/PFA, transparent, sans bec.
- Très bonne résistance chimique
- Résistance à des températures de ‒270 à +250 °C
- Autoclavables
Ideal for demanding applications. Not for use on hotplates. With engraved graduation. No drip, single spout design provides precision pouring control.
Documents
- Capacité:50 ml
- Seq:01
- Cat. No.:213-0212
- Certification environnementale:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact