Mallets
Mallets
Mallet, acc. to Williger, 140 g, 20 mm, 165 mm
N° de catalogue MART23-216-01
Fournisseur:   KLS Martin Group
Mallets
N° de catalogue MART23-216-01
Fournisseur:  KLS Martin Group
Mallets
Mallet, acc. to Williger, 140 g, 20 mm, 165 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mallet made of stainless steel used for bone surgery.
Spécifications
  • Désignation:
    Mallet, acc. to Williger
  • Longueur:
    165 mm
  • Seq:
    01
  • Ø tête:
    20 mm
  • Poids de la tête:
    140 g