Dressing forceps, Potts-Smith type
Dressing forceps, Potts-Smith type
Type de Potts-Smith, Droites, pointues, 180 mm
N° de catalogue MART12-192-18
Fournisseur:   KLS Martin Group
Dressing forceps, Potts-Smith type
N° de catalogue MART12-192-18
Fournisseur:  KLS Martin Group
Dressing forceps, Potts-Smith type
Type de Potts-Smith, Droites, pointues, 180 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
  • Also available with TC Gold finish: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Spécifications
  • Type:
    Droites, pointues
  • Désignation:
    Type de Potts-Smith
  • Longueur:
    180 mm