Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tubes à centrifuger

Tubes à centrifuger

10 ml, 16/17×98 mm, Sans bouchon, Conical bottom
N° de catalogue MARI3906001
Fournisseur:   MARIENFELD
Tubes à centrifuger
N° de catalogue MARI3906001
Fournisseur:  MARIENFELD
Tubes à centrifuger
Tubes à centrifuger

10 ml, 16/17×98 mm, Sans bouchon, Conical bottom

Prix
93,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents

Borosilicate glass 3,3.

  • Heavy walled
  • Ungraduated
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance

Short conical or round bottom.

Spécifications
  • Type de fermeture:
    Sans bouchon
  • Ø×L:
    16/17×98 mm
  • Type:
    Conical bottom
  • Capacité:
    10 ml
  • Seq:
    01
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.