Indicateurs d'humidité
Indicateurs d'humidité
Indicateur d’humidité, boîte de 12 étiquettes adhésives, 20 - 80 % H.R.
N° de catalogue 711-1991
Fournisseur:   MACHEREY-NAGEL
Indicateurs d'humidité
N° de catalogue 711-1991
Fournisseur:  MACHEREY-NAGEL
Indicateurs d'humidité
Indicateurs d'humidité
Indicateur d’humidité, boîte de 12 étiquettes adhésives, 20 - 80 % H.R.
Prix
60,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 12 ST
Product Details & Documents
Ce test permet de déterminer rapidement et facilement l'humidité relative de l'air. Le papier est simplement exposé à l'atmosphère concernée. Lorsque la couleur du papier ne change plus, l'humidité peut être lue.
  • Toujours prêt à l'emploi : Aucun accessoire nécessaire pour l'évaluation.
  • La couleur passe du rose au bleu pour les indicateurs d'humidité et du jaune au rouge pour les indicateurs d'humidité sans chlorure de cobalt.
Les produits sensibles à l'humidité, notamment les systèmes électroniques et optiques, doivent être stockés à une faible humidité atmosphérique. Ils sont généralement emballés dans des sacs plastiques scellés avec un dessiccant. Les indicateurs d'humidité permettent de vérifier l'activité du dessiccant et de maintenir efficacement l'humidité à l'écart des produits.
 :
 :
 :
Spécifications
  • Désignation:
    Indicateur d’humidité, boîte de 12 étiquettes adhésives, 20 - 80 % H.R.
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    711-1991
  • Longueur:
    100 mm
  • Durée de conservation:
    2 Years
  • Largeur:
    50 mm