Béchers, forme haute, DURAN®
50 ml, 70 mm, 38 mm
N° de catalogue 213-1154
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN® avec bec verseur.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Repère de volume et plage d'inscription.
With printed retrace code (batch identification).
ISO 3819.
Spécifications
- Ø ext.:38 mm
- Capacité:50 ml
- Hauteur:70 mm
- Seq:01