Bouchons, ERLENMEYER-CAP
Bouchons, ERLENMEYER-CAP
bleu, 37-39 mm
N° de catalogue 391-0951
Fournisseur:   LUDI
Bouchons, ERLENMEYER-CAP
N° de catalogue 391-0951
Fournisseur:  LUDI
Bouchons, ERLENMEYER-CAP
Bouchons, ERLENMEYER-CAP
bleu, 37-39 mm
Prix
49,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Aluminium, anodisés.
  • Ressorts en acier chrome-nickel
  • Les ressorts se serrent contre la paroi extérieure du récipient
  • Autoclavable
Spécifications
  • Pour:
    37-39 mm
  • Couleur:
    bleu
  • Seq:
    03