Microscopes droits, B3
Objectif plan-achromatique, 60×/0,85
N° de catalogue 632-8984
Fournisseur: MOTIC
Aller à :
Product Details & Documents
Ces microscopes droits sont dédiés aux applications de l'enseignement et les applications cliniques.
- PL = Plan-achromatique
- PH = Contraste de phase
- ASC = Contraste super achromatique
Livraison: Livrés avec filtres jaune, vert et bleu, huile à immersion et housse anti-poussière.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
Spécifications
- Grossissement:60×/0,85
- Désignation:Objectif plan-achromatique
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix