Microscopes droits, 18
Oculaire, 10×/18
N° de catalogue 632-8945
Fournisseur: MOTIC
Aller à :
Product Details & Documents
Ces microscopes droits sont conçus pour des applications dans l'enseignement.
- Éclairage LED à faible consommation d'énergie
Informations de commande: Livrés avec housse anti-poussière et piles rechargeables pour 50 heures d'utilisation.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Documents
1801 SP_1307_EN 1802 SP_1307_EN 1820 SP_1307_EN
Fiche technique
EDUCATION_LINE_18_28_PM_CA_1505_EN
Documentation produit
Spécifications
- Grossissement:10×/18
- Désignation:Oculaire
- Seq:102
- Cat. No.:632-8945
- Éclairage:LED
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationGrossissementDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationGrossissementDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationGrossissementDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationGrossissementDisponibilitéPrix
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.