Containers with screw cap
60 ml, 40 mm, 60 mm, non sterile, without label, Bulk
N° de catalogue LPIT206047
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Spécifications
- Ø ext.:40 mm
- Emballage:Bulk
- Type:non sterile, without label
- Capacité:60 ml
- Hauteur:60 mm
- Seq:01