Pipettes Pasteur
Pipette Pasteur, graduée, 6,0 ml, 230 mm, 0,75 - 1,5 ml, 1,5 ml, +, Par boîte de 20
Catalog # 613-4504
Supplier: LP ITALIANA
Jump to:
Product Details & Documents
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
Specifications
- Emballage:Par boîte de 20
- Stérile:+
- Capacité:6,0 ml
- Désignation:Pipette Pasteur, graduée
- Longueur:230 mm
- Seq:08
- Gradué jusqu'à:1,5 ml
- Division échelle:0,75 - 1,5 ml