Pipettes Pasteur
Pipette Pasteur, graduée, 5,0 ml, 150 mm, 0,25 - 1 ml, 1 ml, +, Par boîte de 20
N° de catalogue 613-4502
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable Pasteur pipettes made from plastic.
Spécifications
- Emballage:Par boîte de 20
- Stérile:+
- Capacité:5,0 ml
- Désignation:Pipette Pasteur, graduée
- Longueur:150 mm
- Seq:05
- Gradué jusqu'à:1 ml
- Division échelle:0,25 - 1 ml