Inoculating loops, PS, Looplast®
Inoculateur, Looplast®, PS, antichoc, stérile, 10 µl, bleu, Sachets de 20
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Emballage:Sachets de 20
- Capacité:10 µl
- Couleur:bleu
- Désignation:Inoculateur, Looplast®, PS, antichoc, stérile