Swabs
Non sterile swabs, Plastique/coton, 2,2 mm, 150 mm
N° de catalogue LPIT112491
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications
- Ø:2,2 mm
- Désignation:Non sterile swabs
- Longueur:150 mm
- Tige/Tête:Plastique/coton