Containers with screw cap
Containers with screw cap
120 ml, 63 mm, 65 mm, aseptic, without label, Individually wrapped
N° de catalogue LPIT102548
Fournisseur:   LP ITALIANA
Containers with screw cap
N° de catalogue LPIT102548
Fournisseur:  LP ITALIANA
Containers with screw cap
Containers with screw cap
120 ml, 63 mm, 65 mm, aseptic, without label, Individually wrapped
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 ST
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications
  • Ø ext.:
    63 mm
  • Emballage:
    Individually wrapped
  • Type:
    aseptic, without label
  • Capacité:
    120 ml
  • Hauteur:
    65 mm
  • Seq:
    05