Containers with screw cap
120 ml, 63 mm, 65 mm, aseptic, without label, Bulk
N° de catalogue LPIT102048
Fournisseur: LP ITALIANA
Aller à :
Product Details & Documents
PP containers with screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Spécifications
- Ø ext.:63 mm
- Emballage:Bulk
- Type:aseptic, without label
- Capacité:120 ml
- Hauteur:65 mm
- Seq:04