Vacuum filter holders
85 ml, 47 mm
SART16522
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
- Vacuum operated
- Pour Ø:47 mm
- Capacité:85 ml
- Seq:01
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation