Extracteurs Soxhlet
Extracteurs Soxhlet
Complet, 250 ml, 500 ml, 45/40 NS, 45/40
N° de catalogue 533-0043
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Extracteurs Soxhlet
N° de catalogue 533-0043
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Extracteurs Soxhlet
Extracteurs Soxhlet
Complet, 250 ml, 500 ml, 45/40 NS, 45/40
Prix
321,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verre borosilicaté DURAN®. Pour l'extraction des solides à l'aide de solvants.
Le solvant est remis en circulation en continu et distillé à partir de l'échantillon extrait avant d'entrer de nouveau en contact avec le solide. L'extrait est concentré dans le ballon de distillation. Cette méthode permet une séparation efficace impliquant des quantités relativement petites de solvants d'extraction.
Delivery information: L'appareil complet se compose d'un flacon à fond rond avec rodage femelle NS 29/32, d'un extracteur à cône NS 29/32 et d'un réfrigérant avec raccords pour tuyaux GL 14. Toutes les pièces sont disponibles séparément.
Documents
Spécifications
  • Capacité extracteur:
    250 ml
  • RN:
    45/40
  • Rodage femelle:
    45/40 NS
  • Type:
    Complet
  • Seq:
    15
  • Capacité ballon:
    500 ml