Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Extracteurs Soxhlet

Extracteurs Soxhlet

Complet, 70 ml, 100 ml, 34/35 NS, 34/35
N° de catalogue 533-0040
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Extracteurs Soxhlet
N° de catalogue 533-0040
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Extracteurs Soxhlet
Extracteurs Soxhlet

Complet, 70 ml, 100 ml, 34/35 NS, 34/35

Prix
242,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Verre borosilicaté DURAN®. Pour l'extraction des solides à l'aide de solvants.

Le solvant est remis en circulation en continu et distillé à partir de l'échantillon extrait avant d'entrer de nouveau en contact avec le solide. L'extrait est concentré dans le ballon de distillation. Cette méthode permet une séparation efficace impliquant des quantités relativement petites de solvants d'extraction.

Livraison: L'appareil complet se compose d'un flacon à fond rond avec rodage femelle NS 29/32, d'un extracteur à cône NS 29/32 et d'un réfrigérant avec raccords pour tuyaux GL 14. Toutes les pièces sont disponibles séparément.

Documents

Spécifications
  • Capacité extracteur:
    70 ml
  • RN:
    34/35
  • Rodage femelle:
    34/35 NS
  • Type:
    Complet
  • Seq:
    11
  • Capacité ballon:
    100 ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.