Adapters, bends
29/32 NS
N° de catalogue 271-2202
Fournisseur: Lenz Laborglas
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
- Très bonne résistance chimique
- Grande résistance thermique
- Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Inclined at an angle of 75°. With two standard ground cones.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificats BSE/TSE
Spécifications
- Rodage mâle:29/32 NS