Adapters, bends
Adapters, bends
24/29 NS
N° de catalogue 201-1175
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Adapters, bends
N° de catalogue 201-1175
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Adapters, bends
Adapters, bends
24/29 NS
Prix
35,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Inclined at an angle of 75°. With two standard ground cones.
Documents
Spécifications
  • Rodage mâle:
    24/29 NS
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.