Adapters, bends
Adapters, bends
14/23 NS
N° de catalogue 271-2201
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Adapters, bends
N° de catalogue 271-2201
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Adapters, bends
Adapters, bends
14/23 NS
Prix
19,70 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Inclined at an angle of 75°. With two standard ground cones.
Documents
Spécifications
  • Rodage mâle:
    14/23 NS