Multiple adapters
Multiple adapters
19/26 NS, 19/26 NS
N° de catalogue LENZ05000222
Fournisseur:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
N° de catalogue LENZ05000222
Fournisseur:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
19/26 NS, 19/26 NS
Prix
33,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, verre borosilicaté 3.3
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Avec deux prises 29/32 au sol standard et un cône 29/32 au sol standard. Col latéral incliné vers le haut selon un angle de 105°.
Documents
Spécifications
  • Rodage mâle:
    19/26 NS
  • Rodage femelle:
    19/26 NS
  • Seq:
    02