Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®

Pompes à vide à membrane, LABOPORT®

N 86 KN.18
  181-3281
 :   KNF
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®
  181-3281
 :  KNF
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®
Pompes à vide à membrane, LABOPORT®

N 86 KN.18

 
386,00 €
   
1 * 1 ST
 

Pompes à membrane, fonctionnement à sec et à simple ou double tête pour un large éventail d'applications en laboratoire. Elles transfèrent et évacuent sans affecter les milieux, autrement dit les milieux restent non contaminés. La pompe comprend une membrane à revêtement en PTFE à optimisation de la tension brevetée, ce qui permet de réduire la taille de la pompe et de prolonger la durée de vie de la membrane.

  • 100% oil-free transfer, evacuation and compression, so media remains uncontaminated
  • Version available for neutral to mildly aggressive gases and vapours
  • Maintenance-free, quiet running
  • Environmentally friendly; the pumps use no water and so produce no contaminated waste water
  • Resistant materials for pump head parts coming into contact with media
  • Flow rate up to 1,8 m³/h / Ultimate vacuum up to 15 mbar abs.
  • N 938.50 KT.18 ensures exceptionally fast evacuation by the parallel and in series connection of both pump heads

Application: Filtration, SPE, degassing, fluid aspiration.

Matériau pour les pièces de la tête de pompe entrant en contact avec les milieux :
KN : tête de pompe en PPS ; membrane en EDPM ; vannes en FFPM
KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM
AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR
AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM

KT : tête de pompe en PPS ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM

AN : tête de pompe en aluminium ; membrane en CR ; vannes en NBR

AT : tête de pompe en aluminium ; membrane avec revêtement en PTFE ; vannes en FFPM

Ordering information: pour plus de détails sur toute la gamme des pompes LABOPORT, merci de vous référez à notre site internet.

Caution: *Débit à la pression atmosphérique

Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]

Documents

 
  • Modèle:
    N 86 KN.18
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    181-3281
  • Débit:
    6
  • Indice de protection:
    IP 20
  • Poids:
    1,9 kg
  • Pression finale (abs.):
    100 mbar
  • L×P×H:
    90×164×141 mm
  • Pression de service (bar):
    2,4
Accessories

 

  •  
    Désignation
    Pour
     
     
  • KNFA000360
    Hose connector G1/8 ID6 PA
    N 86 KT.18, N 816.3 KT.18
       
    1 * 1 ST - 3,30 €

 

  •  
    Désignation
    Pour
     
     
  • KNFA004975
    Hose connector G¹/₈ ID8 PA
    N 86 KT.18, N 816.3 KT.18
       
    1 * 1 ST - 3,80 €

 

  •  
    Désignation
    Pour
     
     
  • KNFA057830
    Fine control valve with vacuum gauge
    N 816.3 KT.18, N 816.1.2 KT.18
       
    1 * 1 ST - 91,00 €

 

  •  
    Désignation
    Pour
     
     
  • KNFA112432
    Fine control valve with vacuum gauge
    N 938.50 KT.18
       
    1 * 1 ST - 108,00 €

 

  •  
    Désignation
    Pour
     
     
  • 181-3941
    Filtre silencieux au refoulement G1/8
    N 86 K, N 811 K, N 816.3 K
       
    1 * 1 ST - 12,60 €

 

  •  
    Désignation
     
     
  • 181-0280
    Valve de commande fine avec jauge de vide côté aspiration
       
    1 * 1 ST - 87,80 €

 

  •  
    Désignation
     
     
  • 181-3932
    Valve de commande fine avec jauge de pression côté pression
       
    1 * 1 ST - 87,80 €

 

  •  
    Désignation
     
     
  • 181-0282
    Tuyau, néoprène
       
    1 * 1 m - 25,20 €

 

  •  
    Désignation
     
     
  • 181-0283
    Kit de pièces détachées
       
    1 * 1 ST - 33,60 €

 

  •  
    Désignation
     
     
  • 181-0284
    Kit de pièces détachées
       
    1 * 1 ST - 208,00 €

 

  •  
    Désignation
    Pour
     
     
  • KNFA112004
    Hose connector G ¹/₈, ID 10, PVDF
    N 838.1.2 KN.18; N 938.50 KT.18
       
    1 * 1 ST - 7,90 €

 

  •  
    Désignation
    Pour
     
     
  • KNFA123363
    Hose connector G¹/₈, ID6, PVDF
    N 86 KT.18, N 816.3 KT.18
       
    1 * 1 ST - 16,90 €

 

  •  
    Désignation
    Pour
     
     
  • KNFA007006
    Silencer/filter, G ¹/₈"
    N 023 ANE, N 023.1.2 AN.30E
       
    1 * 1 ST - 22,80 €

 

  •  
    Désignation
     
     
  • KNFA001936
    Hose connector G¹/₈ ID4 PA
       
    1 * 1 ST - 3,60 €

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.