Flacons Dewar, type GSS
Loose lid insulating plug, GSS 1000 W + GSS 2000
N° de catalogue 478-5144
Fournisseur:   KGW
Flacons Dewar, type GSS
N° de catalogue 478-5144
Fournisseur:  KGW
Flacons Dewar, type GSS
Flacons Dewar, type GSS
Loose lid insulating plug, GSS 1000 W + GSS 2000
Prix
46,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flacons Dewar, en acier inoxydable, pour le stockage et le transport de l'azote liquide, de la neige carbonique et d'autres produits réfrigérants. Ils sont isolés à vide et offrent une plage de températures allant de –200 à +200 °C.
  • Avec poignée latérale et poignée de transport (à l'exception du modèle GSS 500)
 : Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Désignation:
    Loose lid insulating plug
  • Seq:
    09
  • Pour:
    GSS 1000 W + GSS 2000