Flacons Dewar, type GSS
Loose lid insulating plug, GSS 1000
N° de catalogue 478-5143
Fournisseur: KGW
Aller à :
Product Details & Documents
Flacons Dewar, en acier inoxydable, pour le stockage et le transport de l'azote liquide, de la neige carbonique et d'autres produits réfrigérants. Ils sont isolés à vide et offrent une plage de températures allant de –200 à +200 °C.
- Avec poignée latérale et poignée de transport (à l'exception du modèle GSS 500)
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Loose lid insulating plug
- Seq:08
- Pour:GSS 1000