Flacons Dewar, type GSS
Récipient Dewar GSS 3000
N° de catalogue 478-5435
Fournisseur: KGW
Aller à :
Product Details & Documents
Flacons Dewar, en acier inoxydable, pour le stockage et le transport de l'azote liquide, de la neige carbonique et d'autres produits réfrigérants. Ils sont isolés à vide et offrent une plage de températures allant de –200 à +200 °C.
- Avec poignée latérale et poignée de transport (à l'exception du modèle GSS 500)
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Récipient Dewar GSS 3000
- Seq:05
- Hauteur intérieure:160 mm
- Cat. No.:478-5435
- Int.Ø:185 mm
- Capacité:3 L
- Gamme de température:-200...+200 °C
- Évaporation quotidienne:3,1 L
- Ø ext.:200 mm
- Modèle:GSS 3000
- Overall height:190 mm