Seaux
Seaux
Avec bec, blanc, 15 L, 316 mm, 335 mm
N° de catalogue 216-1536
Fournisseur:   Kautex
Seaux
N° de catalogue 216-1536
Fournisseur:  Kautex
Seaux
Seaux
Avec bec, blanc, 15 L, 316 mm, 335 mm
Prix
57,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, with graduation.
  • Rustproof handle
  • Thick-walled
  • Sturdy
  • Suitable for food
  • Halal certified
Industrial and laboratory buckets are available with and without spout. Plastic coated steel handle. Builder’s buckets are dark grey with a rustproof handle. All buckets are thick-walled and very stable for a long working life and with graduated litre scale on the inside.
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    15 L
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Avec bec
  • Hauteur:
    335 mm
  • Ø:
    316 mm