Flacons de scintillation
Flacons de scintillation
4,00 ml, 13,7×53,1 mm, Oui
N° de catalogue 216-4309
Fournisseur:   KARTELL
Flacons de scintillation
N° de catalogue 216-4309
Fournisseur:  KARTELL
Flacons de scintillation
Flacons de scintillation
4,00 ml, 13,7×53,1 mm, Oui
Prix
289,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Compatibles avec tous les compteurs à scintillation. Bouchon à vis spécial pour une manipulation étanche. En PEHD translucide.
Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Ø×h:
    13,7×53,1 mm
  • Capacité:
    4,00 ml
  • Seq:
    01