Flacons de scintillation
Flacons de scintillation
20,00 ml, 26,5×58,5 mm, Oui
N° de catalogue 216-4308
Fournisseur:   KARTELL
Flacons de scintillation
N° de catalogue 216-4308
Fournisseur:  KARTELL
Flacons de scintillation
Flacons de scintillation
20,00 ml, 26,5×58,5 mm, Oui
Prix
322,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Compatibles avec tous les compteurs à scintillation. Bouchon à vis spécial pour une manipulation étanche. En PEHD translucide.
Documents
Spécifications
  • Avec bouchon:
    Oui
  • Ø×h:
    26,5×58,5 mm
  • Capacité:
    20,00 ml
  • Seq:
    02