Seaux
blanc, 17 L, 340 mm, 310 mm
216-1612
: KARTELL
PE-BD, blanc.
- Bonne résistance chimique et thermique
- Graduation en litres
- Bec verseur
Pour une utilisation en laboratoire et dans le secteur industriel. Avec anse en acier et poignée en plastique.
- Capacité:17 L
- Couleur:blanc
- Hauteur:310 mm
- Ø ext.:340 mm