Seaux
blanc, 12 L, 300 mm, 280 mm
N° de catalogue 216-1611
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
PE-BD, blanc.
- Bonne résistance chimique et thermique
- Graduation en litres
- Bec verseur
Pour une utilisation en laboratoire et dans le secteur industriel. Avec anse en acier et poignée en plastique.
Spécifications
- Capacité:12 L
- Couleur:blanc
- Hauteur:280 mm
- Ø ext.:300 mm