Pasteur pipettes
, 1 ml, 150 mm, 0,25 ml, -, 500 pièces
N° de catalogue KART88336
Aller à :
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Pipette Pasteur 87mm pour usage courant en polyethylène basse densité, capacité totale 1.5ml (bulbe/1,0ml) - non stérile 1 * 1.000 Pce N° de catalogue612-2846
Product Details & Documents
PE, disposable, sterile or non sterile.
- Disposable PE pipettes with bulb and graduations
- The slender tip guarantees precision transfer of the sample
- Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
: *Capillary
Spécifications
- Emballage:500 pièces
- Stérile:-
- Capacité:1 ml
- Longueur:150 mm
- Seq:5
- Division échelle:0,25 ml