Tubes à essai
5 ml, 70 mm, 11 mm, PS, RIA
N° de catalogue 212-6117
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
PS, transparent or PP, translucent.
- PS : bonne résistance thermique. PP : très bonne résistance thermique, autoclavable
- Robustes, économiques
Universal tubes for a wide range of applications.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:11 mm
- Type:RIA
- Capacité:5 ml
- Longueur:70 mm
- Matière:PS
- Seq:02