Tubes à essai
3 ml, 55 mm, 11,5 mm, PS, coagulometer
N° de catalogue 212-0221
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
PS, transparent or PP, translucent.
- PS : bonne résistance thermique. PP : très bonne résistance thermique, autoclavable
- Robustes, économiques
Universal tubes for a wide range of applications.
Documents
Spécifications
- Ø ext.:11,5 mm
- Type:coagulometer
- Capacité:3 ml
- Longueur:55 mm
- Matière:PS
- Seq:03