Tubes à essai
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, Cylindrique
  212-0220
 :   KARTELL
Tubes à essai
  212-0220
 :  KARTELL
Tubes à essai
Tubes à essai
5 ml, 75 mm, 12 mm, PS, Cylindrique
61,10 €
1 * 1.000 ST
PS, transparent or PP, translucent.
  • PS : bonne résistance thermique. PP : très bonne résistance thermique, autoclavable
  • Robustes, économiques
Universal tubes for a wide range of applications.
  • Ø ext.:
    12 mm
  • Type:
    Cylindrique
  • Capacité:
    5 ml
  • Longueur:
    75 mm
  • Matière:
    PS
  • Seq:
    04