ContactUsLinkComponent
PORTOIR POUR TUBES, EN MATIERE SYNTHETIQUE HAUTE DENSITE, KARTELL, COULEUR: JAUNE, TUBE (MM): 16, L X L X H (MM): 246 X 104 X 60, NBRE DE TUBES: 60 (12 X 5) 1 * 1 Pce
N° de catalogue KART56506
Fournisseur:  KARTELL
PORTOIR POUR TUBES, EN MATIERE SYNTHETIQUE HAUTE DENSITE, KARTELL, COULEUR: JAUNE, TUBE (MM): 16, L X L X H (MM): 246 X 104 X 60, NBRE DE TUBES: 60 (12 X 5) 1 * 1 Pce
N° de catalogue KART56506
Fournisseur:  KARTELL
Frequently Bought Together