Flacons à tare, en PP
30 ml, 49×29 mm
N° de catalogue 611-9403
Fournisseur: KARTELL
Aller à :
Product Details & Documents
En PP avec couvercle.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Cylindrical shape, with knobbed lid.
Documents
KART340_TDS_EN KART345_TDS_EN KART346_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Ø×h:49×29 mm
- Capacité:30 ml